Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Taschenthermometer
Die Digital-Sense vorkalibrierten Taschenthermometer bieten schnelle Temperaturmessungen mit ausgezeichneter Genauigkeit
23.50 CHF - 34.10 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor, Bildung, Forschung und Entwicklung
Enthält Sensorschutz, Batterie und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal
Messzeit 20 s
Sondentyp Eindringen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15820046
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-33
22.86 x 5.08 x 20.6 cm
34.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15810046
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-32
16.51 x 7.62 x 15.2 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Verlässliche Messungen
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Sensorschutz, Batterie und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal
Eindringen
482 °F
-40 °F
-40° bis 482 °F
NIST-rückverfolgbar
±1,5 % des Messwerts +2,0 °
Labor, Bildung, Forschung und Entwicklung
20 s
0,1 °
250 °C
-40 °C
minus;40 deg;C bis 250 deg;C
1.5V LR44
Digital-LCD
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Taschenthermometer