Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Negative Control #1
Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufer
Marke:  Invitrogen™ AM17110
318.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
318.92 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10249444
  • 490.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pre-miR™ miRNA-Vorläufer sind so konzipiert, dass sie endogene miRNAs imitieren. Pre-miR miRNA Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufer ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit Pre-miR miRNA-Vorläufern konzipiert. Transfizieren Sie die Pre-miR Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufer mit derselben Methode wie Ihre experimentellen Pre-miR miRNA-Vorläufer, nutzen Sie dann die Expression des Zielgens der mit der Pre-miR Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufer transfizierten Probe als Ausgangspunkt für die Bewertung der Auswirkung des experimentellen Pre-miR miRNA-Vorläufers auf die Zielgenexpression. Vorteile von Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufer:
  • Optimiertes Design für eine korrekte Strangauslastung durch RISC
  • Gereinigt und gebrauchsfertig für die Transfektion
    Über Pre-miR miRNA-Vorläufermoleküle
    Pre-miR™ miRNA-Vorläufermoleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Dieses gebrauchsfertige miRNA Mimic kann mit ähnlichen Transfektions- oder Elektroporationsparametern wie bei siRNAs in Zellen eingesetzt werden. Sie ermöglichen die genaue Untersuchung von biologischen Wirkungen der miRNA durch Gewinnfunktionsexperimente.
    Verwendung der Pre-miR miRNA Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-VorläuferDie
    Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist ein Pre-miR™ Molekül mit zufälliger Sequenz, das umfassend an humanen Zelllinien und -gewebe getestet und dafür validiert wurde, dass es keine nachweisbare Wirkung auf die bekannte miRNA-Funktion erzeugt. RNA-Oligonukleotide sind anfällig für den Abbau durch exogene Ribonukleasen, die während der Handhabung eingeschleppt werden. Handhabung dieses Produkts nur mit Handschuhen. Verwenden Sie RNase-freie Reagenzien, Röhrchen und Pipettenspitzen mit Barriere. Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlschrank bei höchstens -20 °C lagern (getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versandt).
    HINWEIS: Pre-miR™ miRNA-Vorläufer sind keine Haarnadelkonstrukte und sollten nicht mit Pre-miRNAs verwechselt werden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Pre-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
    Negativkontrolle
    miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
    Ambion™, Pre-miR™
    5 nmol
    Rörchen
    miRNA Mimic
    Unkonjugiert
    miRNA Mimic
    Raumtemperatur
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    2 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    ChargennummerASO0QAAO Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberAM17110
    ChargennummerASO0RS0R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberAM17110
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Negative Control #1 > 5 nmol
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.