Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
Marke:  Fisherbrand™ 15595799
178.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15595799
  • 195.52 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 50 7 ml-Röhrchen vorgefüllt mit 2.8 mm-Keramikperlen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Muskel, Haut und Blättern 
  • 7 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Maximale Zentrifugengeschwindigkeit von 5,000 x g
  • Verarbeitungsbereich: 1 bis 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe
2,8 mm
15,3 mm
Keramik
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
7 mL
1 bis 5 ml
57 mm (ohne Kappe); 60 mm (mit Kappe)
Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Muskel, Haut und Blättern
Videos
  • Fisherbrand bead mills and bead kits
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills > 7 ml-Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe