Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
Marke:  Fisherbrand™ 15565799
132.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15565799
  • 148.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 50 2 ml-Röhrchen, vorgefüllt mit 2.8 mm-Keramikperlen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Muskel, Haut und Blättern
  • Verstärkte 2 ml-Röhrchen, mit Schraubverschluss geschlossen
  • RNase-/DNase-frei
  • Verarbeitungsbereich: 300 μl bis 1.8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe
2,8 mm
10,8 mm
Keramik
Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Muskel, Haut und Blättern
Ja
2 ml
300 μl bis 1,8 ml
46 mm (ohne Kappe); 49 mm (mit Kappe)
Ja
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
Videos
  • Fisherbrand bead mills and bead kits
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand bead mills and bead kits
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Tage
      21
      Stunden
      5
      Minuten
      10
      Sekunden
      34
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills > 2 ml-Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe