Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
Marke: Fisherbrand™ 15555799
177.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 50 2 ml-Röhrchen, vorgefüllt mit 1,4 mm-Keramikperlen
Beschreibung
- Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz
- 2 ml-Röhrchen, mit Schraubverschluss und O-Ring geschlossen
- RNase-/DNase-frei
- Verarbeitungsbereich: 300 μlbis 1,8 ml
Spezifikation
Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe | |
1,4 mm | |
10,8 mm | |
Keramik | |
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren |
2 ml | |
300 μl bis 1,8 ml | |
46 mm (ohne Kappe); 49 mm (mit Kappe) | |
Ja | |
Ja |
Videos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
21Stunden
13Minuten
22Sekunden
32