Learn More
PRE-084 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
High affinity, selective σ1 agonist (Ki values are 2.2 and 13091 nM for σ1 and σ2 receptors respectively). Selective over PCP receptors (IC50 > 100000 nM) and several other receptor systems. Produces antiamnesic and antitussive effects in vivo. Also exhibits protective effects in PC6.3 cells expressing mutant huntingtin by activating NF-κB signaling.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | PRE-084 hydrochloride |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 353.89 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PRE-084 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur