Learn More
Praying Mantis™ Zubehör für diffuse Reflexion
Charakterisieren Sie kleine Mengen Feststoffe oder Pulver mit dem Thermo Scientific™ Praying Mantis™ Zubehör für diffuse Reflexion.
Marke: Thermo Scientific 222-220000
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Praying Mantis™ Zubehör für diffuse Reflexion eignet sich ideal für die Charakterisierung kleiner Mengen Feststoffe oder Pulver. Bei herkömmlichem Zubehör für diffuse Reflexion werden größere Mengen Pulver oder Feststoffe mit einem Durchmesser von ca. 1,27 cm (0,5 in.) benötigt. Das Praying Mantis Zubehör ermöglicht eine diffuse Reflexionsmessung von Proben mit einem Durchmesser von lediglich 3 mm.
Optionale Reaktionskammern ermöglichen die Erzeugung von Temperaturen von Flüssigstickstoff bis 600 °C und Druckwerten von Hochvakuum bis 500 psi. Durch das Durchleiten von Reaktionsgasen durch das System können Sie Katalysatoren unter Reaktionsbedingungen untersuchen.Hochleistungsdesign
- Verwendet aluminiumbeschichtete Optik anstelle traditioneller Integrationskugeln
- Integrationskugeln schränken den Wellenlängenbereich im ultravioletten Bereich ein
- Das spiegelnde Optiksystem nutzt den vollen Wellenlängenbereich des Instruments bis hinunter auf 190 nm.
- Bei Verwendung mit dem Evolution 300, das einen oberen Wellenlängenbereich von 1.100 nm besitzt, ergibt sich eine erweiterte Wellenlängenabdeckung im NIR-Bereich, ohne dass ein teureres UV/Vis- oder NIR-Instrument angeschafft werden muss
Flexible Möglichkeiten für die Probenvorbereitung
- Die Probenkammer kann mit einem Inertgas wie z. B. Trockenstickstoff gespült werden, das die Charakterisierung von Proben ermöglicht, die empfindlich auf Sauerstoff oder Feuchtigkeit reagieren
- Optionale Reaktionskammern für die Untersuchung von Proben bei unterschiedlichsten Temperaturen und Druckwerten sind ebenfalls erhältlich
- Temperaturen von -150 °C bis +600 °C regelbar, variable Vakuumregelung ebenfalls erhältlich
Komfortable Analyse
- Kann bei geöffneter Probenkammer verwendet werden, was für zusätzlichen Komfort beim Einsetzen und Herausnehmen von Proben sorgt
- Ermöglicht ebenfalls die Befestigung der Reaktionskammer für niedrige/hohe Temperaturen zum Zwecke von Temperaturstudien
Kompatibel mit:
Zur Verwendung mit Thermo Scientific Evolution™ 300 UV-Visiblen Spektrophotometern.
Spezifikation
Zubehör für diffuse Reflexion | |
Evolution™ 300 UV-Visible Spektrophotometer | |
−150 bis +600 °C |