Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 98 % Artikelnummer.: 15698735
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 98 %
Artikelnummer. 15698735
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15698735
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461482500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 150322-43-3 | C20H20FNO3S | 373.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150322-43-3
Summenformel C20H20FNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.44
InChI-Schlüssel DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
PubChem CID 6918456
ChEBI CHEBI:87723
IUPAC-Name [5-[2-Cyclopropyl-1-(2-Fluorphenyl)-2-Oxoethyl]-6,7-Dihydro-4H-Thieno[3,2-c]Pyridin-2-yl]Acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prasugrel
Schmelzpunkt 110.0°C to 121.0°C
Glührückstand 0.1% max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 373.44
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 98 % >