Learn More
Praseodym(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
115.00 CHF - 391.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 52093-27-3 |
---|---|
Summenformel | C3F9O9PrS3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 588.097 |
MDL-Nummer | MFCD00192417 |
InChI-Schlüssel | ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate |
PubChem CID | 9894708 |
IUPAC-Name | Praseodym(3+); Trifluormethansulfonat |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040310.09 |
10 g |
115.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040310.18 |
50 g | N/A | |||||||
Beschreibung
It is a water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
52093-27-3 | |
588.097 | |
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K | |
9894708 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3] |
C3F9O9PrS3 | |
MFCD00192417 | |
praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate | |
Praseodym(3+); Trifluormethansulfonat |
Spezifikation
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate | |
Pulver | |
MFCD00192417 | |
Insoluble in water. | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3] | |
588.097 | |
588.11 |
52093-27-3 | |
C3F9O9PrS3 | |
praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate | |
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K | |
Praseodym(3+); Trifluormethansulfonat | |
9894708 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen