Learn More
Praseodym(III, IV)-oxid, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
143.00 CHF - 1945.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12037-29-5 |
---|---|
Summenformel | O11Pr6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1021.44 |
MDL-Nummer | MFCD00011178 |
InChI-Schlüssel | HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11425380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044594.30 |
250 g |
143.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11435380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044594.A1 |
1 kg |
563.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11445380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044594.A7 |
5 kg | N/A | |||||||
Beschreibung
Used in ceramic structures. Have a wide range of applications from producing clay bowls to advanced electronics. Praseodymium oxide is also useful in light weight structural components in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells due to its ionic conductivity. Component of didymium glass which is a colorant for welder's goggles, also as important additive of Praseodymium yellow pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12037-29-5 | |
1021.44 | |
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] |
O11Pr6 | |
MFCD00011178 | |
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide |
Spezifikation
Praseodymium (III, IV) oxide | |
12037-29-5 | |
(REO) | |
MFCD00011178 | |
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N | |
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide | |
1021.43 |
2500°C | |
Pulver | |
O11Pr6 | |
Insoluble in water and only soluble in strong acid. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] | |
1021.44 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319-H335
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-857-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen