Learn More
Praseodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-77-9 | Cl3Pr | 247.26 g/mol
85.55 CHF - 290.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19423-77-9 |
---|---|
Summenformel | Cl3Pr |
Molekulargewicht (g/mol) | 247.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149828 |
InChI-Schlüssel | LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | praseodymium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11316298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011237.14 |
25 g |
85.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11306298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011237.22 |
100 g |
290.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
19423-77-9 | |
247.26 | |
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] |
Cl3Pr | |
MFCD00149828 | |
praseodymium(3+) trichloride |
Spezifikation
Praseodymium(III) chloride hydrate | |
19423-77-9 | |
(REO) | |
MFCD00149828 | |
Soluble in water and alcohol | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] | |
247.26 | |
99.9% | |
Geruchsneutral |
115°C | |
Kristalline Aggregate | |
Cl3Pr | |
14,7712 | |
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K | |
praseodymium(3+) trichloride | |
247.27 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-794-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TU0175000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Praseodymium(III) chloride hydrate