Learn More
Praseodym(III)-carbonat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14948-62-0 | C3H16O17Pr2 | 605.959 g/mol
96.30 CHF - 347.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14948-62-0 |
---|---|
Summenformel | C3H16O17Pr2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 605.959 |
MDL-Nummer | MFCD00211307 |
InChI-Schlüssel | SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate |
PubChem CID | 25022096 |
IUPAC-Name | Praseodym(3+); Tricarbonat; Octahydrat |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11342568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014609.14 |
25 g |
96.30 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11352568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014609.22 |
100 g |
347.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14948-62-0 | |
605.959 | |
SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H | |
25022096 | |
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3] |
C3H16O17Pr2 | |
MFCD00211307 | |
praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate | |
Praseodym(3+); Tricarbonat; Octahydrat |
Spezifikation
Praseodymium(III) carbonate octahydrate | |
Grün | |
99.9% (REO) | |
MFCD00211307 | |
SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H | |
Praseodym(3+); Tricarbonat; Octahydrat | |
25022096 | |
Geruchsneutral |
14948-62-0 | |
Kristallin | |
C3H16O17Pr2 | |
praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate | |
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3] | |
605.959 | |
605.97 (461.85 Anhydrous) | |
Green crystalline |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 227-578-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen