Learn More
Praseodym(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388557
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388557
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11388557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035714.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13536-53-3
Praseodymium(III) bromide has some of the common uses such as in aircraft engines, motion picture industry, coloring in glasses and enamels, color cubic zirconia to simulate peridot, welder and glass blower goggles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13536-53-3
MDL-Nummer MFCD00049762
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) bromide
Schmelzpunkt 691°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 380.63
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27K075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number035714.04,035714.09
ChargennummerZ11J073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog Number035714.04,035714.09
ChargennummerX27H070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number035714.04,035714.09
ChargennummerW17H063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035714.04,035714.09
ChargennummerW17H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035714.04,035714.09
Name des Produkts
Praseodym(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >