Learn More
Atago™ REFRAKTOMETER PALETTE PR-RI
Marke:  Atago™ 3480
Artikelnummer. 11496278
  • 1535.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Spezifikation
Digitales Refraktometer
PR-RI
±0,0002 Brechungsindex
3 s
Gehäuse IP64
5°bis 45 °C
1 °C
1,3306 bis 1,4436
0,3 ml
Gehäuse 0.0001nD
Geeignet für die Messung der Brechungsindizes flüssiger Proben in pharmazeutischen und chemischen Produkten
300 g
10°bis 40 °C
006P Trockenbatterie (9 V)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atago™ REFRAKTOMETER PALETTE PR-RI > Brechungsindex:1,3306 bis 1,4436 nD