Learn More
KNF Neuberger™ Wartungssatz für N811KN Vakuumpumpe
Übertragung, Komprimierung und Pumpen ohne Kontamination. Die KNF™ PPS/EPDM-Vakuumpumpen sind Trockenlaufgeräte mit Doppelkopf, die in einer Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt werden.
Marke: KNF Neuberger™ 044066
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % ölfreier Transfer
- Reine Übertragung, Absaugung und Kompression
- Ausführung für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe
- Wartungsfrei
- Umweltfreundlich
- Hohe Gasdichtigkeit
- Lieferung mit Gummifüßen und 2 m-Netzkabel
- Kompakt und vielseitig einsetzbar
- Kann als kleiner Kompressor oder als Vakuumsystem verwendet werden
- KT-Ausführungen für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe
- Geeignet für Ansaugung/Filtration unter Vakuum, Festphasenextraktion, Entgasung
Spezifikation
230 V, 50 Hz, 65 W | |
Zur Absaugung, Überführung und Kompression von Luft oder neutralen, leicht aggressiven oder korrosiven Dämpfen | |
PPS, EPDM | |
157Â mm | |
65 W | |
230 V |
11.5Â l/min | |
50Â Hz | |
90 mm | |
192 mm | |
2.5Â kg | |
2 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KNF Neuberger™ Wartungssatz für N811KN Vakuumpumpe > Flussrate: 11.5 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur