Learn More
Melford PPO
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
91.40 CHF - 1880.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Farbe White
Molekulargewicht (g/mol) 221.25
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30017918
Unterlagen ansehen
Melford
111006
1 kg
1880.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30017917
Unterlagen ansehen
Melford
111002
100 g
298.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30017916
Unterlagen ansehen
Melford
111001
25 g
91.40 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: 2, 5-Diphenyloxazole
  • CAS Number: 92-71-7
  • Molecular Formula: C15H11NO
  • Molecular Weight: 221.25 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
92-71-7
White
221.25