Learn More
Melford PPO
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford 111001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30017916
  • 91.40 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: 2, 5-Diphenyloxazole
  • CAS Number: 92-71-7
  • Molecular Formula: C15H11NO
  • Molecular Weight: 221.25 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
White
221.25
92-71-7
25 g