Learn More
(±)-PPCC oxalate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective sigma (σ) receptor ligand. Displays high affinity for σ1; also binds at σ2 sites (Ki = 1.5 nM and 50.8 nM respectively). Selective over a range of receptor types including dopaminergic and muscarinic receptors, DAT and SERT.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (±)-PPCC oxalate |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 469.53 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(±)-PPCC oxalate, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur