missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPAR gamma/NR1C3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP2-59223
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PPAR gamma/NR1C3 Polyclonal specifically detects PPAR gamma/NR1C3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA.
Spezifikation
PPAR gamma/NR1C3 | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:2000, ELISA 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1 ug | |
CIMT1, NR1C3GLM1, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, peroxisome proliferator-activated receptor gamma 1, PPAR gamma, PPARG1peroxisome proliferative activated receptor, gamma, PPARG2PPARgamma, PPAR-gamma | |
Rabbit | |
Affinity Purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
IgG |
Western Blot, ELISA, ChIP Assay | |
Unconjugated | |
PBS with 0.05% Sodium Azide and 0.05% ProClin 300 | |
PPARG | |
The exact immunogen is propietary information. | |
50 μg | |
Cancer, mTOR Pathway | |
5468 | |
Store at -20C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
PPAR gamma/NR1C3 Antibody, Novus Biologicals™ > 50μg; Unlabeled
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur