Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ständer für Bleiringe
Der mit Epoxidharz beschichtete Halter aus Draht lagert Bleiringgewichte übersichtlich und praktisch
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18307-1000
Beschreibung
- Die kreisförmige Basis mit kleiner Stellfläche hat einen Durchmesser von nur 19 cm (7½ Zoll)
- Ringe mit einem Innendurchmesser von 17.8 mm (0.7 Zoll) oder lassen sich in größeren Stapeln ordentlich auf einem konischen Mittelpfosten lagern (17.1 cm (6¾ Zoll) hoch)
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Blau | |
Epoxidbeschichteter Draht | |
1 |
19 cm | |
17.1 cm | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ständer für Bleiringe > Größe Rundsockel: 19 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur