Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 500
Fisherbrand™ PowerPro 500 ist ein hervorragendes Universalnetzteil, das für die unterschiedlichsten Elektrophoreseanwendungen geeignet ist und bis zu vier Einheiten unter einer konstanten oder programmierbaren Einstellung betreiben kann.
Marke:  Fisherbrand™ FPOWERPLUS500
Artikelnummer. 15838481
  • 1200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für horizontale oder vertikale Elektrophorese
  • Strenge integrierte Sicherheitsmechanismen
  • Wählbare Spannungsversorgung
  • 5 Paar Ausgänge
  • Bis zu 30 programmierte Dateien mit 6 jeweils einzelnen Schritten können gespeichert werden.
  • Ideal für Methoden, die von subtilen und schrittweisen Änderungen der elektrischen Parameter im Verlauf der Ausführung profitieren, z. B. DGGE und großformatige vertikale PAGE mit Cleaver Scientific VS20-DGGE- und WAVE-Systemen.
  • Integrierte voreingestellte Protokolle für die Ausführung jedes der Cleaver Scientific’s Elektrophoresesysteme
  • Anwender können Protokolle für ihre eigenen Systeme erstellen und speichern.
  • Ein 2,4” TFT-LCD-Bildschirm zeigt die aktuellen Ausführungsparameter an und ermöglicht dem Anwender das Durchsuchen voreingestellter und gespeicherter Protokolle.
  • Kann mit konstanter Spannung, konstantem Strom oder konstanter Leistung betrieben werden. Mit der praktischen Pause-/Wiederaufnahme-Taste kann jeder Lauf zur Überprüfung des Gels vorübergehend angehalten und von derselben Position aus neu gestartet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Großer Elektrophorese-Anwendungsbereich
2.4 in. TFT-LCD
300 W-Ausgangsleistung, regelbar in 1 W-Schritten
Konstantmodus: 9.999 (min.) mit Alarm Programmierbarer Modus: 999 (min.) mit Alarm
Nennwert 100 bis 240 V , Ausgangsspannung 5 bis 500 V, regelbar in 1 V-Schritten
1 bis 800 mA-Ausgang, 1 mA-Schritte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ PowerPro 500 > Kann verwendet werden mit: Breiter Bereich von Elektrophorese-Anwendungen