Learn More
Ansell™ PowerFlex™ Blaue und grüne Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff Handschuhe der Serie 80-658 für hohe Belastung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Übertrifft Schnittschutzstufe 5 von EN 388.
- Extralanges Bündchen für mehr Schutz der Unterarme.
- Zu ¾ tauchbeschichtet, flüssigkeitsabweisend, schützt die Haut vor unangenehmen Lösungen.
- Gute Wärmekontaktbeständigkeit.
- EN 407 Stufe 2 bedeutet Schutz beim Umgang mit warmen Objekten.
- Knittrige Oberfläche aus Naturkautschuk für festen Griff.
- Lange Lebensdauer , äußerst kostengünstige Lösung.
- Heidegrüne Farbe zum Verbergen von Verschmutzungen.
- Ausgezeichnete Waschbarkeit, ohne Abstriche am Komforts oder Verblassen.
Anwendungen
- Handhabung von schweren Lasten, Metallkanten
- Abfallbehandlung: Recyclen, Sortieren (Glas, Blechdosen, Metallteile)
- Handhabung von Glasplatten, scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Blechen, Schneiden von trockenen, lackierten oder galvanisierten Teilen
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 388: X543, EN 407 |
Stulpenmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Oberflächenbehandlung außen | Knittrig |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 10 |
Art der Handschuhstulpe | Langer Strickbund |
Auskleidungsmaterial | Naturlatex |
Auskleidung | Naturlatex |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ PowerFlex™ Blaue und grüne Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff Handschuhe der Serie 80-658 für hohe Belastung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur