Learn More
3M™ Gebläseatemschutz-System PF-619E Starter Set
Artikelnummer. 17850877
Air Respirator
Click to view available options
:
Air Respirator
Das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-619E ist ein langlebiges System für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen zu einem erschwinglichen Preis. Dieses Starter Set beinhaltet das Gebläse, eine Batterie, ein Ladegerät und einen Gürtel.
  • Das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-619E ist die richtige Wahl, wenn Sie ein langlebiges, günstiges Gebläseatemschutz-System im Starter-Kit suchen. Das Set beinhaltet das 3M™ PF-600E Gebläse, ein Ladegerät und einen Gürtel.
  • Die 3M™ PF-600E Gebläseeinheit verfügt über einen akustischen und visuellen Alarm, der den Anwender auf eine schwache Batterie oder auf eine Unterschreitung der vom Hersteller festgelegten Mindest-Luftstrom von 160 l/min aufmerksam macht. Die Einheit verfügt über eine einfache Tastenbedienung. Die Taste ist verdeckt, um ein versehentliches Abschalten zu verhindern.
  • Kompatibel mit den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-200 und M-300 Reihe, den Vollmasken 3M™ Promask™ FM3 und 3M™ Vision FM4 und den Filtern der 3M™ DT-Serie. Das Gebläse erfüllt die Vorgaben von IP 65, wenn Dekontaminations-Stöpsel an den Filter- und Schlauchanschlüssen angebracht sind, und eignet sich so zur Reinigung durch Abduschen/Abbrausen.
  • Die integrierte Batterie befindet sich geschützt im Gehäuse des Gebläses und ist in-situ wiederaufladbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Material Various
Produkttyp PAPR Kit
Größe Standard
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Gebläseatemschutz-System PF-619E Starter Set >