Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W Netzteil und Mini-Gel-Tank Begrüßungspaket
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und Mini Gel Tank Willkommenspaket enthält: PowerEase Touch 350 W Netzteil und Mini Gel Tank
Marke: Invitrogen™ PSC350M
1492.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil und Mini Gel Tank Willkommenspaket enthält:
- PowerEase Touch 350 W Netzteil
- Mini-Gel-Tank
Informationen zum PowerEase Touch 350 W-Netzteil
Das Invitrogen PowerEase Touch 350 W-Netzteil ist ein Netzteil mit hohem Durchsatz und einem 4,3 Zoll-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Touchscreen und das Design der Benutzeroberfläche machen die Einrichtung benutzerdefinierter Protokolle oder die Auswahl einer der verschiedenen vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden zum Kinderspiel. Dieses Netzteil eignet sich ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting. Das PowerEase Touch 350 W-Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz.
Informationen zum Mini Gel Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Mini | |
PowerEase™ | |
4,3 Zoll hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige | |
Ein Begrüßungspaket | |
Ja | |
30,3 Zoll x 23 Zoll x 10,2 Zoll | |
300 V DC |
DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blot | |
3 A | |
Bis zu 999 Minuten pro Schritt | |
4 (4 positive und 4 negative Spannung) | |
Raumtemperatur | |
Ein Jahr | |
2,1 kg | |
350 W |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28