Learn More
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Neopren-Aufbau für Flexibilität und Schutz vor einer Vielzahl chemischer Produkte, einschließlich Säuren, Basen, Lösungsmitteln, Detergenzien und Industrieklebstoffen.
- Chemische und mechanische Beständigkeit.
- Geflocktes Baumwoll-Innenmaterial für mehr Komfort und einfaches An- und Ausziehen.
- Rautengemusterte Oberfläche für Griffsicherheit in feuchten Umgebungen.
- Handschuh der Kategorie III.
- Die Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/08/0487, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/08/0487 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Beschichteter Bereich | Außen |
Coating Material | Neopren |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | 1 |
Oberflächenbehandlung außen | Diamantförmig |
Material | Neopren, Polypropylen, Baumwolle, Baumwolle |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 8 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur