Learn More
UVP Power supply UVP Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lamp
Marke: UVP 99-0056-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Pen-Raylamp | |
220/240 V | |
Stromversorgung für Pen-Ray PS2 RMS 2.000 V AC-Lampe | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Power supply UVP Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lamp >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur