Learn More
Thermo Scientific™ Netzkabel für myECL Imager und Pierce G2 Fast Blotter
Diese Stromkabel haben an einem Ende einen C/13-Anschluss und am anderen Ende eine spezifische Steckerkonfiguration, die an die Steckdosen in bestimmten Ländern passt.
74.50 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pierce™ Stromversorgungssystem, myECL™ Imager |
---|---|
Produkttyp | Netzkabel |
Länge (angloamerikanisch) | 94.48 bis 137 Zoll |
Länge (metrisch) | 2.4 bis 3.5 m |
Zusammensetzung | Schwarzes Netzkabel (2.5 m) |
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Netzkabel für myECL Imager und Pierce G2 Fast Blotter verfügen an einem Ende über einen C13-Anschluss und an dem anderen Ende über eine spezielle Steckerkonfiguration, die an die landesspezifischen Steckdosen angepasst ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die schwarzen, 2.4 bis 3.5 m langen Kabel wurden validiert, um das Kabelset zu ersetzen, das mit bestimmten Thermo Scientific Geräten geliefert wird. Zu diesen Geräten gehören insbesondere der myECL Imager (Artikel-Nr. 62236) und der Pierce G2 Fast Blotter (Artikel-Nr. 62288).
Überzeugende Details:
- Schwarz
- 2.4 bis3.5 m lang
- C13-Anschluss
- Landesspezifische Anschlüsse
Spezifikation
Pierce™ Stromversorgungssystem, myECL™ Imager | |
94.48 bis 137 Zoll | |
Schwarzes Netzkabel (2.5 m) | |
Proteinbiologie, Protein-Gel-Elektrophorese, Proteinassays und -analyse, Western Blotting | |
1 Kabel |
Netzkabel | |
2.4 bis 3.5 m | |
Schwarz | |
Austauschzubehör für myECL Imager und Pierce G2 Fast Blotter |