Learn More
Invitrogen™ Power Blotter XL Begrüßungspaket, PVDF
Speziell für das schnelle, halb-trockene Übertragen von Proteinen aus Polyacrylamidgelen auf Cellulosenitrat- oder PVDF-Membranen in 5 bis 12 Minuten.
Marke: Invitrogen™ PB0117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Invitrogen Power Blotter XL System (Power Blotter Station + Power Blotter Kassette XL) ist speziell für den schnellen halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamidg-Gel auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 12 Minuten entwickelt wurde.
- Der Power Blotter verfügt über ein integriertes Netzteil, das für eine konsistente und hocheffiziente Proteinübertragung optimiert ist.
- Das Power Blotter XL Begrüßungspaket, PVDF, enthält: Power Blotter Station, Power Blotter Kassette XL, Power Blotter Select Transferstapel, PVDF, Normalgröße, Power Blotter Vorgeschnittene Membranen und Filter, PVDF, Normalgröße, Power Blotter 1-Step Transferpuffer
- Effizienz—hohe Transfereffizienz bei einem breiten Spektrum von Proteingrößen im Vergleich zu herkömmlichen halbtrockenen oder nassen (Tank-)Transfermethoden
- Schnell — Transfer in 5 bis 12 Minuten bei Verwendung mit Power Blotter Select Transferstapeln oder Power Blotter 1-Step Transferpuffer
- Integrierte Stromversorgung—nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Steuereinheit und Kassette; keine externe Stromversorgung erforderlich
- Einfach zu bedienende Programmierung — bequeme, vorprogrammierte Übertragungsmethoden oder Erstellung, Speicherung und Ausführung benutzerdefinierter Übertragungsmethoden
- Flexibel— gleichzeitiger Transfer von 1 bis 4 Mini-Gels oder 1 oder 2 Midi-Gels mit der Power Blotter XL Kassette
- Vielseitig — kompatibel mit Power Blotter Select und Pierce einstufigen Transferpuffern für schnelle Blotting-Programme oder Towbin Transferpuffern für herkömmliche halbtrockene Transfermethoden
- Der Power Blotter erreicht eine hocheffiziente Übertragung in sieben Minuten mit den Power Blotter Select Transferstapeln oder in zehn Minuten mit den Power Blotter einstufigen Transferpuffern. Das Gerät eignet sich auch für standardmäßige 30- bis 60-minütige halbtrockene Übertragungsprotokolle, die auf herkömmlichen Puffern basieren.
Spezifikation
Acrylamid-Gele | |
PVDF-Membran | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |
1 Kit | |
• Power Blotter Station • Power Blotter Kassette XL • Power Blotter Select Transferstapel, PVDF, Normalgröße • Power Blotter vorgeschnittene Membranen und Filter, PVDF, Normalgröße • Power Blotter 1-Step Transferpuffer |
|
Semi-Dry |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Power Blotter XL Begrüßungspaket, PVDF > 1 Kit