Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Begrüßungspaket
Mit dem Invitrogen™ Power Blotter erhalten Sie einen schnellen und effizienten halbtrockenen Proteintransfer.
Marke: Invitrogen™ PB0112
3313.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24079" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Power Blotter Station; Power Blotter Kassette; Power Blotter Select Transferstapel, Nitrozellulose, regulär; Power Blotter vorgeschnittene Membranen und Filter, Nitrozellulose, regulär; Power Blotter 1-Step Transferpuffer
Beschreibung
Das Invitrogen™ Power Blotter-System wurde speziell zum schnellen, halbtrockenen Transfer von Proteinen von Polyacrylamidgelen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membrane innerhalb von 5 bis 12 Minuten entwickelt. Der Power Blotter verfügt über ein integriertes Netzteil, das für eine konsistente und hocheffiziente Proteinübertragung optimiert ist.
Der Power Blotter erreicht einen hocheffizienten Transfer in 7 Minuten mit den Power Blotter Select Transferstapeln oder in 10 Minuten mit dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer. Das Gerät eignet sich auch für standardmäßige 30- bis 60-minütige halbtrockene Übertragungsprotokolle, die auf herkömmlichen Puffern basieren.
Merkmale:
- Effizient — hohe Transfereffizienz mit einer breiten Palette an Proteingrößen im Vergleich zu herkömmlichen halbtrockenen oder nassen (Tank-)Transfermethoden
- Schnell – Transfer in 5 bis 12 Minuten bei Verwendung mit Power Blotter Select Transferstapeln oder Power Blotter 1-Step Transferpuffer
- Integriertes Netzteil — nahtloser Betrieb zwischen Steuereinheit und Kassette; keine externe Stromversorgung erforderlich
- Einfach zu bedienende Programmierung — bequeme, vorprogrammierte Übertragungsmethoden oder Erstellung, Speicherung und Ausführung benutzerdefinierter Übertragungsmethoden
- Flexibel — ermöglicht die gleichzeitige Übertragung
- Vielseitig – Kompatibel mit Power Blotter Select Transferstapeln, Pierce 1-Step Transferpuffer für schnelle Blotting-Programme oder Towbin Transferpuffer für herkömmliche halbtrockene Transfermethoden
Spezifikation
Novex Bolt Gele, NuPage Protein Gele | |
Cellulosenitrat | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |
1 Kit | |
• Power Blotter Station • Power Blotter Kassette • Power Blotter Select Transferstapel, Nitrozellulose, regulär • Power Blotter vorgeschnittene Membranen und Filter, Nitrozellulose, regulär • Power Blotter 1-Step Transferpuffer |
|
Semi-Dry |