Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, regular size
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
Marke: Invitrogen™ PB5310
170.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
266.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Polyvinylidendifluorid (PVDF)-Membran:
- Porengröße 2 µm, geringe Fluoreszenz
- Voraktiviert und gebrauchsfertig ohne vorherige Behandlung mit Alkohol. Geeignet für
- gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung.
- Poteine binden als hydrophobe Wechselwirkungen
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 240 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
- Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit beim Einrichten
- Proteintransfers in nur 7 Minuten
- Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Detektionsempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
- Vormontierte Stapel sorgen für konstante Leistung
Spezifikation
13 cm | |
10 stacks | |
PVDF | |
10 Transferstapel in normaler Größe (13 cm x 8,3 cm) | |
Normal, 13 x 8,3 cm | |
10 Blots |
8,3 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
RPR290824-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | PB5310 |
RPR140125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | PB5310 |
RPR070125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | PB5310 |
RPR241224-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | PB5310 |
RPR040422-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | PB5310 |