Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, mini
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
Marke:  Invitrogen™ PB3210
126.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
128.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15826162
  • 211.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Nitrozellulosemembran:
  • 0,2 µm Porengröße
  • Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer.
  • Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz.
  • Proteine binden als hydrophobe und elektrostatische Wechselwirkungen.
  • Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
  • Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit
  • Proteintransfers in nur 7 Minuten
  • Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Nachweisempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
  • Vormontierte Stapel ermöglichen eine konstante Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
10 stacks
Cellulosenitrat
10 Mini-Transferstapel (8 cm x 8 cm)
Mini, 8 x 8 cm
10 Blots
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
Raumtemperatur
Power Blotter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerRNM290824-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPB3210
ChargennummerRNM241224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPB3210
ChargennummerRNM091224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPB3210
ChargennummerRNM140125-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPB3210
ChargennummerRNM070125-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPB3210
Name des Produkts
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, mini > Zur Verwendung mit (Geräte): Invitrogen Novex, Bolt und NuPAGE Mini-Gele oder gleichwertig; Menge: 10 Transferstapel; Größe: Mini – 8 cm x 8 cm