Learn More
Invitrogen™ Power Blotter-Kassette
Mit dem Invitrogen™ Power Blotter erhalten Sie einen schnellen und effizienten halbtrockenen Proteintransfer.
Marke: Invitrogen™ PB0002
Includes: Invitrogen Power Blotter-Kassette
Beschreibung
Die Invitrogen™ Power Blotter Kassette ist Bestandteil des Power Blotter Systems, das speziell auf den schnellen halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamid-Gelen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 12 Minuten ausgelegt ist.
Dieser Artikel dient als Ersatz oder zusätzliche Kassette für die Power Blotter-Station.
Die Power Blotter Kassette kann mit Power Blotter Select Transferstapeln für schnelle Transfers, dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer für halbtrockene Transfers oder alternativ mit herkömmlichen Puffern für längere halbtrockene Transfers verwendet werden.
Spezifikation
Western Blot | |
Nitrozellulose, PVDF | |
Power Blotter | |
Blotter-Kassette | |
Raumtemperatur |
PB0010 Power Blotter Station | |
Semi-Dry | |
1 Midi-Gel oder 2 Mini-Gele | |
1 cassette |