Learn More
Sampling Systems™ Zielpunkt-Probenehmer für Pulver
Ideal für die Entnahme von Pulverproben aus einer bestimmten Tiefe. Der Sampling Systems™ punktgenaue Probenehmer für Pulber eignet sich für die Probenahme von frei fließenden und klebrigen, kohäsiven Pulvern.
1195.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für große Volumina |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15829291
|
Sampling Systems™
1640A-1000 |
1000 mm |
1195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15839291
|
Sampling Systems™
1640A-2000 |
2000 mm |
1220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für große Probenvolumina
- Aus Edelstahl 316L gefertigt
- Geeignet für die Verwendung mit frei fließenden und kohäsiven Pulvern
Spezifikation
Probenehmer für große Volumina | |
Edelstahl (316L) | |
100 ml |