Learn More
Sampling Systems™ Powder Max Probenehmer
Entwickelt für den Einsatz mit frei fließenden Pulvern, Granulaten und Körnern. Sampling Systems™ Powder Max Sampler können große Proben schnell und einfach aus Fässern, Bottichen, Säcken und mehr entnommen werden.
Marke:  Sampling Systems™ 1213A-01
Artikelnummer. 15809231
  • 451.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
  • Für große Probenvolumina
Spezifikation
Spezifikation
Hülsenprobenehmer für große Volumina
150 ml
1000 mm
Edelstahl (316L)
40 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Powder Max Probenehmer > Kapazität: 150 ml