Learn More
Brady™ Aufbewahrungssystem für Vorhängeschlösser, pulverbeschichteter Stahl
The Powder Coated Steel Padlock Control Centre provides safe storage and controls access to padlocks. Each nickel coated metal hook can hold 2 locks. Two Keys are provided for cabinet lock. Components not included.
Marke: Brady™ 800118
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Padlock control centres provide safe storage and controls access to padlocks.
- Each nickel coated metal hook can hold 2 locks.
- Two Keys are provided for cabinet lock.
- Components not included.
Spezifikation
Vorhängeschloss-Kontrollzentrum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
50 mm | |
50 x 457 x 394 mm | |
17 in. | |
18 Haken | |
14.25 in. |
Rot | |
1.97 in. | |
Padlock Control Center, 18 Hooks | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
394 mm | |
Je 1 | |
457 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aufbewahrungssystem für Vorhängeschlösser, pulverbeschichteter Stahl > Abmessungen (H x B x T):394 x 457 x 50 mm, 18 Haken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur