Learn More
Pourpoint-Standard IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-30,5 °C) UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml, Paragon Scientific™
Die für den Pourpoint zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Pourpoint-Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten verwendet werden (IP 15, ASTM D97, NFT 60-105).
Marke:  Paragon Scientific CRMU-PPGO
Artikelnummer. 15451850
  • 255.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Zertifiziert gemäß ISO 17034 im Rahmen der UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Certifications
    Nennwerte angegeben
Spezifikation
Spezifikation
UN 1202
250 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pourpoint-Standard IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-30,5 °C) UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml, Paragon Scientific™ > Menge: 250 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.