Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Wägeschalen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Pour-Boat Wägeschalen sind Schiffchen aus Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
58.50 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bodenform | Flach |
Farbe | Weiß |
Material | Polystyrol |
Form | Boot |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15798177
|
Fisherbrand™
HS1419AF |
43 x 58 x 13 mm |
58.50 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15718187
|
Fisherbrand™
HS1419CF |
108 x 83 x 26 mm |
140.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15708187
|
Fisherbrand™
HS1419BF |
83 x 132 x 26 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
- Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
- Ideal für Festproduktwägungen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
- 1 Farbe, 3 Größen
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- 500er-Packung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Boot | |
Wägeschale | |
500 Pk. | |
-10°C to +70°C |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
14°F to 158°F | |
12 mil |