missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für die Signalerzeugung für UF160plus
Potentialfreier durch das Programmsegment gesteuerter Kontakt zur Aktivierung frei wählbarer Funktionen.
Marke: Memmert™ UF160plusH72
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Zur Signalerzeugung
- Zur Aktivierung frei wählbarer Funktionen (z. B. Aktivierung von akustischen und optischen Signalen, Abluftmotoren, Ventilatoren, Rührer usw.)
- Nur für Geräte mit TwinDISPLAY
- Max. 2 Kontakte an 1-phasigen Geräten
- Max. 4 Kontakte an 3-phasigen Geräten
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Buchse zu NAMUR NE 28 | |
2 A |
Potentialfreier Kontakt | |
24 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für die Signalerzeugung für UF160plus > Kann verwendet werden mit: UF160plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur