Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UF160plus
Potentialfreier Kontakt für Kombinationsfehlermeldung (z. B. Versorgungsausfall, Sensorfehler, Sicherung).
Marke:  Memmert™ UF160plusH6
Artikelnummer. 17599085
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Für Kombinationsfehlermeldung
Spezifikation
Spezifikation
UF160plus Ofen
Buchse zu NAMUR NE 28
2 A
Potentialfreier Kontakt
24 V
Name des Produkts
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UF160plus > Kann verwendet werden mit: UF160plus