Learn More
Kaliumvinyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364855
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumvinyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047200
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11364855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17970.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13682-77-4
Summenformel C2H3BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 133.95
MDL-Nummer MFCD02093335
InChI-Schlüssel ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
IUPAC-Name Kalium;Ethenyl(trifluoro)boranuid
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium vinyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 7777570
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 133.95
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10237708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL17970.03,L17970.06
Chargennummer10243314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 ArtikelnummerL17970.03,L17970.06
Chargennummer10189530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL17970.03,L17970.06
Chargennummer10116653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL17970.03,L17970.06
Chargennummer5005A19W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL17970.03,L17970.06
Name des Produkts
Kaliumvinyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >