Learn More
Kaliumtrimethylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15439278
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumtrimethylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439278
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15439278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62803.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19455-23-3 | C5H9KO2 | 140.223 g/mol
Potassium trimethylacetate is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtrimethylacetat wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19455-23-3
Summenformel C5H9KO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.223
MDL-Nummer MFCD00671345
InChI-Schlüssel WFMNHCSATCWAAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium pivalate, potassium trimethylacetate, pivalic acid potassium salt, potassium 2,2-dimethylpropionate, trimethylacetic acid potassium salt, 2,2-dimethylpropionic acid potassium salt
PubChem CID 23662159
IUPAC-Name Calium;-2,2-dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trimethylacetate
Schmelzpunkt ∼200°C
Strukturformel (CH3)3CCO2K
Menge 100 g
Formelmasse 140.22
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Kaliumtrimethylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >