Learn More
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 99.9 % (Metallbasis), Pt 46.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391688
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 99.9 % (Metallbasis), Pt 46.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391688
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11391688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011048.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Potassium tetrachloroplatinate solution is used in the preparation of platinum (Pt) nanoparticles. Ligands like ammonia or triphenyl phosphine can able to replace the chloride ligands to afford various derivatives. The replacement by ammonia results in the preparation of cisplatin, which is used in the cancer treatment. Further, it is used as catalyst in the hydroarylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-99-7
Summenformel Cl4H4K2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 419.11
MDL-Nummer MFCD00011378
InChI-Schlüssel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Schmelzpunkt (decomposition)
Namenshinweis Pt 46.0% min.
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Dikalium; Tetrachlorplatin(2-)
Formelmasse 415.11
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Red-brown crystals
Dichte 3.38
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN05L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number011048.14,011048.03,011048.06
ChargennummerX25K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number011048.03,011048.14,011048.06
ChargennummerW05K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number011048.03,011048.14,011048.06
ChargennummerS23I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog Number011048.03,011048.14,011049.01,011048.06
ChargennummerM11I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011048.03,011048.14,011049.01,011048.06
Name des Produkts
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 99.9 % (Metallbasis), Pt 46.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >