Learn More
Kalium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11431688
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431688
250 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11431688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13947.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kalium-tert-butoxid wird als starke nicht nucleophile Base in der organischen Chemie verwendet. Es spielt eine aktive Rolle bei Dehydrohalogenierungsreaktionen. Es ist auch für eine umweltfreundlichere Amidierung von Estern nützlich. Es dient als Zwischenprodukt bei Mizoroki-Heck-Reaktionen. Weiterhin wird es als Initiator bei der anionischen Polymerisation von carbazolylsubstituierten Oxiranen eingesetzt. Es katalysiert die Reaktion von Hydrosilanen und heterocyclischen Verbindungen, um die Silylderivate mit der Entwicklung von Wasserstoff zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Toluol, Diethylether und Terahydrofuran.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Reduktionsmitteln, Sauerstoff, Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln, Halogenen und Ketonen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-47-4
Summenformel C4H9KO
Molekulargewicht (g/mol) 112.213
MDL-Nummer MFCD00012162
InChI-Schlüssel LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC-Name Kalium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tert-butoxide
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Strukturformel (CH3)3COK
Menge 250 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3556712
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,toluene,diethyl ether and terahydrofuran.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ08L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.36,A13947.14
ChargennummerA0463889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
Chargennummer10251593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
ChargennummerA0458500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
ChargennummerZ22J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberA13947.30,A13947.0B,A13947.22,A13947.14,A13947.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tert-butoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >