Learn More
Kaliumtellurit-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123333-66-4 | K2O3Te·H2O
173.00 CHF - 593.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 123333-66-4 |
---|---|
Summenformel | K2O3Te·H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149923 |
Synonym | potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11384947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041959.14 |
25 g |
173.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11374947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041959.22 |
100 g |
593.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Potassium tellurite, in association with agar is used as a selective medium for growth of clauberg (bacteria). It is used for the selective isolation of staphylococci and corynebacteria, which is used to reduce TeO3 2- to tellurium element.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
123333-66-4 | |
K2O3Te·H2O | |
MFCD00149923 | |
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e |
Spezifikation
Potassium tellurite monohydrate | |
123333-66-4 | |
Kristalle | |
K2O3Te·H2O | |
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e | |
253.80 Anhydrous |
465°C (decomposition) | |
Weiß | |
97% | |
MFCD00149923 | |
Soluble in water. | |
White crystals |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
Gehäuse H301
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-213-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen