Learn More
Kaliumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12952185
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952185 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12952185
Marke: Fisher Chemical A 039 250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kalium
Verpackung Flasche
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >