Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, +99%, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
MDL-Nummer MFCD00150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7jMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Hinweise zur Zersetzung >100°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C4H12KNaO10
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Menge 1 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Spezifischer Drehzustand + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
Formelmasse 282.22
Reinheit (%) 99 to 102%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerB0157296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer202860051,202860250,202865000,202860010
ChargennummerA0464759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Artikelnummer202860051,202860250,202865000,202860010
ChargennummerB0153967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Artikelnummer202860051,202860250,202865000,202860010
ChargennummerA0462491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Artikelnummer202860051,202860250,202865000,202860010
ChargennummerA0462087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Artikelnummer202860051,202860250,202865000,202860010
Name des Produkts
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, +99%, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >