Learn More
Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10114030
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10114030
Marke: Thermo Scientific Acros 201980500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3425-46-5
Summenformel CKNSe
Molekulargewicht (g/mol) 144.08
MDL-Nummer MFCD00011366
InChI-Schlüssel KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC-Name Kalium, Selenocyanat
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium selenocyanate
Schmelzpunkt 152.0°C to 158.0°C
Farbe Orange bis rot
Physikalische Form Kristalline Masse, Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.5 % min. (Argentometry)
Strukturformel KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 144.08
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0437481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number201980500,201980100,10114030,201982500
ChargennummerA0447193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number201980500,201980100,201982500
ChargennummerA0437481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number201980500,201980100,201982500
ChargennummerA0394625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number201980500,201980100,201982500
ChargennummerA0394626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number201980500,201980100,201982500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium selenocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >