Learn More
Kaliumselenat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-59-2 | K2O4Se | 221.164 g/mol
auf Anfrage - 21.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-59-2 |
---|---|
Summenformel | K2O4Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.164 |
MDL-Nummer | MFCD00054125 |
InChI-Schlüssel | YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g |
PubChem CID | 62680 |
IUPAC-Name | Dikalium; Selenat |
SMILES | [O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11440950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068111.04 |
2 g | N/A | ||||||
11420950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068111.09 |
10 g | N/A | ||||||
11430950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068111.18 |
50 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7790-59-2 | |
221.164 | |
YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L | |
62680 | |
[O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O4Se | |
MFCD00054125 | |
potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g | |
Dikalium; Selenat |
Spezifikation
Potassium selenate | |
Weiß | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00054125 | |
Soluble in water | |
[O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
221.164 | |
221.16 | |
Hygroskopisch |
7790-59-2 | |
Pulver | |
K2O4Se | |
potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g | |
YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Selenat | |
62680 | |
Geruchsneutral | |
3.07 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-214-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen