Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15605940
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, monobasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Artikelnummer. 15605940
Marke: Honeywell-Fluka 602201KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., p.a., Puffersubstanz, wasserfrei, ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat monobasisch
Menge 1 kg
Strukturformel KH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 136.09 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 2.338 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, monobasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >