Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, für HPLC, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Für HPLC, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat monobasisch
Menge 250 g
Strukturformel KH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 136.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Dichte 2.338 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, monobasisch, für HPLC, Honeywell Fluka™ >